Stampa…
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905410-100MG OR905410-1G OR905410-250MG
APOSOR905410-100MGEA 168 EUR
APOSOR905410-100MG APOSOR905410-1G APOSOR905410-250MG
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05215079
CAS Number: 81310-58-9