Stampa…
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905371-1G OR905371-5G
APOSOR905371-1GEA 190 EUR
APOSOR905371-1G APOSOR905371-5G
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 168,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277223
CAS Number: 26308-40-7