1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905315-1G
OR905315-250MG
APOSOR905315-1GEA
683
EUR
APOSOR905315-1G
APOSOR905315-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole
Formula:
C₁₁H₁₀ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02665246 CAS Number: 142044-87-9 |