Stampa…
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905308-1G OR905308-250MG
APOSOR905308-1GEA 350 EUR
APOSOR905308-1G APOSOR905308-250MG
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane
Formula: C₁₁H₂₂N₂
Peso molecolare: 182,306 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06653331
CAS Number: 881040-13-7