Stampa…
1-(2,5-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905161-1G OR905161-250MG
APOSOR905161-1GEA 865 EUR
APOSOR905161-1G APOSOR905161-250MG
1-(2,5-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2,5-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665222
CAS Number: 37560-44-4