Stampa…
2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905113-100MG OR905113-1G OR905113-250MG
APOSOR905113-100MGEA 190 EUR
APOSOR905113-100MG APOSOR905113-1G APOSOR905113-250MG
2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine 95%
2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine
Formula: C₁₃H₁₉N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663651
CAS Number: 383128-60-7