Stampa…
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904913-1G OR904913-250MG
APOSOR904913-1GEA 807 EUR
APOSOR904913-1G APOSOR904913-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06653530
CAS Number: 118248-27-4