Stampa…
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904846-100MG OR904846-1G OR904846-250MG
APOSOR904846-100MGEA 190 EUR
APOSOR904846-100MG APOSOR904846-1G APOSOR904846-250MG
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
Peso molecolare: 182,306 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06653508
CAS Number: 881041-62-9