Stampa…
3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904838-1G OR904838-250MG
APOSOR904838-1GEA 683 EUR
APOSOR904838-1G APOSOR904838-250MG
3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
3-(Isocyanomethyl)pyridine
Formula: C₇H₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664552
CAS Number: 58644-55-6