Stampa…
7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR904778-1G OR904778-250MG
APOSOR904778-1GEA 126 EUR
APOSOR904778-1G APOSOR904778-250MG
7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994418
CAS Number: 832735-60-1