Stampa…
2-Butylpyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904755-1G OR904755-250MG
APOSOR904755-1GEA 437 EUR
APOSOR904755-1G APOSOR904755-250MG
2-Butylpyrrolidine 95%
2-Butylpyrrolidine
Formula: C₈H₁₇N
Peso molecolare: 127,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663449
CAS Number: 3446-98-8