Stampa…
2-(2-Furyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904721-1G OR904721-250MG
APOSOR904721-1GEA 865 EUR
APOSOR904721-1G APOSOR904721-250MG
2-(2-Furyl)piperidine 95%
2-(2-Furyl)piperidine
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663560
CAS Number: 97073-24-0