Stampa…
2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904650-1G OR904650-250MG
APOSOR904650-1GEA 865 EUR
APOSOR904650-1G APOSOR904650-250MG
2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile 95%
2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂O
Peso molecolare: 196,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664851
CAS Number: 68557-19-7