Stampa…
2-Furan-2-yl-azepane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904611-1G OR904611-250MG
APOSOR904611-1GEA 633 EUR
APOSOR904611-1G APOSOR904611-250MG
2-Furan-2-yl-azepane 95%
2-Furan-2-yl-azepane
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663713
CAS Number: 383129-07-5