2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904587-100MG
OR904587-1G
OR904587-250MG
APOSOR904587-100MGEA
209
EUR
APOSOR904587-100MG
APOSOR904587-1G
APOSOR904587-250MG
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₇N·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07357529 CAS Number: 558478-78-7 |