Stampa…
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904501-1G OR904501-250MG
APOSOR904501-1GEA 807 EUR
APOSOR904501-1G APOSOR904501-250MG
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₃H₁₉N
Peso molecolare: 189,297 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05189447
CAS Number: 881040-01-3