Stampa…
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904431-1G OR904431-250MG
APOSOR904431-1GEA 478 EUR
APOSOR904431-1G APOSOR904431-250MG
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₀N₂·ClH
Peso molecolare: 182,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101227
CAS Number: 1286693-23-9