Stampa…
1-(6-Methyl-pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904423-1G OR904423-250MG
APOSOR904423-1GEA 684 EUR
APOSOR904423-1G APOSOR904423-250MG
1-(6-Methyl-pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(6-Methyl-pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665161
CAS Number: 383136-25-2