Stampa…
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904418-1G OR904418-250MG
APOSOR904418-1GEA 683 EUR
APOSOR904418-1G APOSOR904418-250MG
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664423
CAS Number: 103988-96-1