Stampa…
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904374-1G OR904374-250MG
APOSOR904374-1GEA 864 EUR
APOSOR904374-1G APOSOR904374-250MG
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318697
CAS Number: 116838-52-9