Stampa…
4-Ethylphenyl isocyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904368-1G OR904368-5G
APOSOR904368-1GEA 205 EUR
APOSOR904368-1G APOSOR904368-5G
4-Ethylphenyl isocyanide 95%
4-Ethylphenyl isocyanide
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00972858
CAS Number: 143063-89-2