Stampa…
1-Methyl-2-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904335-1G OR904335-250MG
APOSOR904335-1GEA 807 EUR
APOSOR904335-1G APOSOR904335-250MG
1-Methyl-2-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
1-Methyl-2-(2-pyrrolidinyl)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Peso molecolare: 168,279 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663424
CAS Number: 383127-17-1