Stampa…
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Cyano-3-ethoxyphenyl)boronic acid
OR904323-1G OR904323-250MG
APOSOR904323-1GEA 575 EUR
APOSOR904323-1G APOSOR904323-250MG
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₃
Peso molecolare: 190,992 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19684099
CAS Number: 2096338-63-3