Stampa…
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904295-1G OR904295-5G
APOSOR904295-1GEA 227 EUR
APOSOR904295-1G APOSOR904295-5G
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Formula: C₁₀H₂₂N₂
Peso molecolare: 170,295 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059893
CAS Number: 62995-79-3