Stampa…
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904253-1G OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-1GEA 292 EUR
APOSOR904253-1G APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Formula: C₉H₁₃NS
Peso molecolare: 167,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04055859
CAS Number: 42404-23-9