Stampa…
1-(3,5-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904244-1G OR904244-250MG
APOSOR904244-1GEA 865 EUR
APOSOR904244-1G APOSOR904244-250MG
1-(3,5-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3,5-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665241
CAS Number: 37560-45-5