1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904181-1G
OR904181-250MG
APOSOR904181-1GEA
683
EUR
APOSOR904181-1G
APOSOR904181-250MG
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₈N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02664910 CAS Number: 383136-42-3 |