Stampa…
5-Cyanoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904029-100MG OR904029-1G OR904029-250MG
APOSOR904029-100MGEA 168 EUR
APOSOR904029-100MG APOSOR904029-1G APOSOR904029-250MG
5-Cyanoquinoline 95%
5-Cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₆N₂
Peso molecolare: 154,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02752660
CAS Number: 59551-02-9