Stampa…
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904018-1G OR904018-5G
APOSOR904018-1GEA 292 EUR
APOSOR904018-1G APOSOR904018-5G
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664904
CAS Number: 86454-35-5