Stampa…
4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903985-1G OR903985-5G
APOSOR903985-1GEA 219 EUR
APOSOR903985-1G APOSOR903985-5G
4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
4-Ethoxymethylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08701751
CAS Number: 279262-31-6