Stampa…
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)piperidine
OR903976-1G OR903976-250MG
APOSOR903976-1GEA 0 EUR
APOSOR903976-1G APOSOR903976-250MG
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
2-(2-Thienyl)piperidine
Formula: C₉H₁₃NS
Peso molecolare: 167,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663548
CAS Number: 270902-38-0