Stampa…
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903938-1G OR903938-250MG
APOSOR903938-1GEA 606 EUR
APOSOR903938-1G APOSOR903938-250MG
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752783
CAS Number: 67451-42-7