Stampa…
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903929-1G OR903929-250MG
APOSOR903929-1GEA 377 EUR
APOSOR903929-1G APOSOR903929-250MG
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₆H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053713
CAS Number: 918538-04-2