Stampa…
N-Acetyl-2-piperidone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903928-1G OR903928-250MG
APOSOR903928-1GEA 328 EUR
APOSOR903928-1G APOSOR903928-250MG
N-Acetyl-2-piperidone 95%
N-Acetyl-2-piperidone
Formula: C₇H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800363
CAS Number: 3326-13-4