Stampa…
(2,4,5-Trimethylphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903615-1G OR903615-250MG
APOSOR903615-1GEA 684 EUR
APOSOR903615-1G APOSOR903615-250MG
(2,4,5-Trimethylphenyl)acetic acid 95%
(2,4,5-Trimethylphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664689
CAS Number: 3167-01-9