Stampa…
1-(2-Isopropylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903579-1G OR903579-250MG
APOSOR903579-1GEA 865 EUR
APOSOR903579-1G APOSOR903579-250MG
1-(2-Isopropylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Isopropylphenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₃H₁₅N
Peso molecolare: 185,265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665233
CAS Number: 77503-16-3