Stampa…
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903534-1G OR903534-5G
APOSOR903534-1GEA 101 EUR
APOSOR903534-1G APOSOR903534-5G
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833517
CAS Number: 13051-21-3