Stampa…
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903411-1G OR903411-250MG
APOSOR903411-1GEA 437 EUR
APOSOR903411-1G APOSOR903411-250MG
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₇H₁₂ClNO
Peso molecolare: 161,629 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09742124
CAS Number: 91152-30-6