tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
Formula:
C₉H₁₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11111782 CAS Number: 220199-85-9 |