4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Phenylthiazole
OR903354-1G
OR903354-250MG
APOSOR903354-1GEA
271
EUR
APOSOR903354-1G
APOSOR903354-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
4-Phenyl-1,3-thiazole
Formula:
C₉H₇NS Peso molecolare: 161,224 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092820 CAS Number: 1826-12-6 |