Stampa…
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: thiazolo[4,5-c]pyridine
OR903144-100MG OR903144-1G OR903144-250MG
APOSOR903144-100MGEA 183 EUR
APOSOR903144-100MG APOSOR903144-1G APOSOR903144-250MG
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Thiazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄N₂S
Peso molecolare: 136,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13179628
CAS Number: 273-75-6