Stampa…
2-Methyl-1-(2-piperidinylmethyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903135-1G OR903135-250MG
APOSOR903135-1GEA 328 EUR
APOSOR903135-1G APOSOR903135-250MG
2-Methyl-1-(2-piperidinylmethyl)piperidine 95%
2-Methyl-1-(2-piperidinylmethyl)piperidine
Formula: C₁₂H₂₄N₂
Peso molecolare: 196,332 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06653470
CAS Number: 881041-21-0