Stampa…
2-(5-Methyl-2-furyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903064-1G OR903064-250MG
APOSOR903064-1GEA 865 EUR
APOSOR903064-1G APOSOR903064-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)piperidine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)piperidine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357570
CAS Number: 97073-18-2