Stampa…
4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903036-1G OR903036-250MG
APOSOR903036-1GEA 865 EUR
APOSOR903036-1G APOSOR903036-250MG
4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazole 95%
4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazole
Formula: C₉H₆ClNS
Peso molecolare: 195,669 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665935
CAS Number: 383145-28-6