Stampa…
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902951-100MG OR902951-1G OR902951-250MG
APOSOR902951-100MGEA 190 EUR
APOSOR902951-100MG APOSOR902951-1G APOSOR902951-250MG
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05189307
CAS Number: 524674-47-3