Stampa…
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902941-1G OR902941-5G
APOSOR902941-1GEA 219 EUR
APOSOR902941-1G APOSOR902941-5G
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 196,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14648506
CAS Number: 106744-74-5