Stampa…
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902855-100MG OR902855-1G OR902855-250MG
APOSOR902855-100MGEA 183 EUR
APOSOR902855-100MG APOSOR902855-1G APOSOR902855-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663553
CAS Number: 118577-00-7