Stampa…
2-Sec-butylpyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902826-100MG OR902826-1G OR902826-250MG
APOSOR902826-100MGEA 190 EUR
APOSOR902826-100MG APOSOR902826-1G APOSOR902826-250MG
2-Sec-butylpyrrolidine 95%
2-Sec-butylpyrrolidine
Formula: C₈H₁₇N
Peso molecolare: 127,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663436
CAS Number: 383127-24-0