Stampa…
2,4-Dimethyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902810-1G OR902810-250MG
APOSOR902810-1GEA 807 EUR
APOSOR902810-1G APOSOR902810-250MG
2,4-Dimethyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
2,4-Dimethyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05189306
CAS Number: 524674-46-2