Stampa…
2-(4-Methylbenzyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902761-1G OR902761-250MG
APOSOR902761-1GEA 684 EUR
APOSOR902761-1G APOSOR902761-250MG
2-(4-Methylbenzyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Methylbenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Peso molecolare: 175,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663496
CAS Number: 383127-62-6